Merck
607495
Sigma-Aldrich
Formamide-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO15ND2
分子量:
48.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.208 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)