Merck
607398
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 p-toluenesulfonate
99 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO313CD3
分子量:
190.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
フォーム
solid
bp
144-145 °C/5 mmHg
mp
25-28 °C (lit.)
密度
1.260 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChI Key
VUQUOGPMUUJORT-JVXUGDAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
607398-BULK:
607398-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)