Merck
606502
Sigma-Aldrich
Glyphosate-2-13C
99 atom % 13C
別名:
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
CAS番号:
分子量:
170.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品606502は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI Key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606502-VAR:
606502-BULK:
606502-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Valerio Matozzo et al.
Fish & shellfish immunology, 83, 321-329 (2018-09-16)
The effects of the breakdown products of herbicides on aquatic species are largely unknown. In a recent study, we evaluated the effects of glyphosate on the mussel Mytilus galloprovincialis. This study was designed to evaluate for the first time the