Merck
90007
Supelco
Glyphosate-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
CAS番号:
分子量:
170.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI Key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
13C enrichment ≥98.5 atom% based upon labeld precursor
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90007-VAR:
90007-BULK:
90007-5MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.