Merck
606332
Sigma-Aldrich
Hexachlorobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6Cl6
CAS番号:
分子量:
290.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品606332は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
CKAPSXZOOQJIBF-IDEBNGHGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606332-VAR:
606332-10MG:
606332-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Colette S Azandjeme et al.
Environment international, 69, 1-8 (2014-04-29)
The Borgou region of northern Benin is a major cotton producing area and consistently uses higher amounts of pesticides than other areas of the country. Organochlorine pesticides (OCPs), poorly handled, have been widely used and are still illegally present. We