Merck
606324
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl)-13C4-amine hydrochloride
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Cl13CH213CH2)2NH · HCl
分子量:
182.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
mp
212-214 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl.Cl[13CH2][13CH2]N[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI Key
YMDZDFSUDFLGMX-UJNKEPEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
606324-BULK:
606324-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)