Merck
606235
Sigma-Aldrich
Potassium bicarbonate-13C
98 atom % 13C
別名:
Potassium hydrogen carbonate-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH13CO3
分子量:
101.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].O[13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI Key
TYJJADVDDVDEDZ-YTBWXGASSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
606235-BULK:
606235-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)