Merck
605158
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
別名:
L-アラニン-2-13C, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
312.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
光学活性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i11+1
InChI Key
QWXZOFZKSQXPDC-LAGVNOJESA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)