Merck
604984
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-13C5
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
分子量:
152.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)