Merck
604410
Sigma-Aldrich
Dodecyl(benzene-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Lauryl(benzene-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5-(CH2)11CH3
分子量:
252.39
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
質量シフト
M+6
SMILES記法
CCCCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3/i10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,17+1
InChI Key
XBEADGFTLHRJRB-QPXULEPBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)