Merck
604348
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-furan
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains BHT as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H6O
CAS番号:
分子量:
83.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
BHT as stabilizer
bp
63-66 °C
密度
0.921 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3]c1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1+1
InChI Key
VQKFNUFAXTZWDK-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604348-BULK:
604348-VAR:
試験成績書(COA)