Merck
589942
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium-15N bromide
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)415N+Br -
CAS番号:
分子量:
267.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Br-].CCC[15N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i13+1;
InChI Key
BGQMOFGZRJUORO-IDBRGDLFSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
589942-VAR:
589942-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)