Merck
655953
Sigma-Aldrich
Triphosgene-13C3
99 atom % 13C
別名:
bis(trichloromethyl-13C) ester Carbonic-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl313CO13COO13CCl3
CAS番号:
分子量:
299.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
203-206 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[13C](Cl)(Cl)O[13C](=O)O[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
UCPYLLCMEDAXFR-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
655953-BULK:
655953-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)