Merck
603902
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-1,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
Dihydro furandione-2,5-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C2H4O3
分子量:
102.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=[13C]1CC[13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i3+1,4+1
InChI Key
RINCXYDBBGOEEQ-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603902-BULK:
603902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)