Merck
603023
Sigma-Aldrich
Water-17O
25-29.9 atom % 17O
別名:
17O Labeled water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H217O
CAS番号:
分子量:
19.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
50202301
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
25-29.9 atom % 17O
分子量
18.27 by atom % calculation (at 25 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
かさ密度
1.01
質量シフト
M+1
SMILES記法
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(Normalized with respect to hydrogen)
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuta Asano et al.
Nature communications, 12(1), 4372-4372 (2021-07-18)
Intrarenal B cells in human renal allografts indicate transplant recipients with a poor prognosis, but how these cells contribute to rejection is unclear. Here we show using single-cell RNA sequencing that intrarenal class-switched B cells have an innate cell transcriptional