Merck
59816
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-isothiocyanatobenzoate
≥97.0% (HPLC)
別名:
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO2S
CAS番号:
分子量:
235.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)13-8-16/h4-7H,1-3H3
InChI Key
LXVVKZRNRVNESX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
59816-1G-F:
59816-VAR-F:
59816-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)