Merck
598046
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarbonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,300
¥32,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3N3
CAS番号:
分子量:
129.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
89-93 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-1-2-10-7(3-6)5-9/h1-3H
InChI Key
HLAGQMFURMNTLW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
598046-VAR:
598046-1G:4548173222493
598046-5G:4548173222509
598046-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)