Merck
596981
Sigma-Aldrich
エチル 1-アミノ-1-シクロブタンカルボキシラート 一塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CC4H6NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
179.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)C1(N)CCC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
InChI Key
YGAYWFFKRVMVBL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596981-1G:
596981-BULK:
596981-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)