Merck
596353
Sigma-Aldrich
Triethoxy(1-phenylethenyl)silane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
CAS番号:
分子量:
266.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.1 °F - closed cup
引火点(℃)
90.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
596353-1G:
596353-10G:
596353-VAR:
596353-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)