Merck
596256
Sigma-Aldrich
trans-(2-シクロヘキシルビニル)ボロン酸
95%
別名:
(E)-(2-シクロヘキシルビニル)ボロン酸, trans-(2-シクロヘキシルエテニル)ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BO2
CAS番号:
分子量:
154.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
95%
mp
106-111 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
InChI Key
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Pd-触媒によるカップリング反応
  • キラルなパラダサイクル触媒による不斉開環反応
  • 不斉鈴木宮浦カップリング
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
596256-VAR:
596256-10G:
596256-BULK:
596256-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)