Merck
596043
Sigma-Aldrich
Cyclopentyltriethoxysilane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiC5H9
CAS番号:
分子量:
232.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
596043-VAR:
596043-BULK:
596043-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)