Merck
595829
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Niacin-13C6, Vitamin B3-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
129.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
製品595829は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Nicotinic acid (pyridine-3-carboxylic acid) is also known as niacin or vitamin B3. It is a water-soluble vitamin found in some vegetable and animal sources. Niacin is also a precursor for the synthesis of NAD and NADP.[1][2]
アプリケーション
Nicotinic acid-13C6 is also known as niacin-13C6. This product can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
595829-VAR:
595829-10MG:
595829-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Niacin, Nicotinamide, and Nicotinic Acid
Van A and Susan D
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 349, 4379-4379 (2000)
Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117 411 patients
Keene D, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 349, 4379-4379 (2014)