Merck
595578
Sigma-Aldrich
[ビス(2,2,2-トリフルオロエトキシ)ホスフィニル]酢酸エチル
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11F6O5P
CAS番号:
分子量:
332.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.3730 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
密度
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
phosphonate
SMILES記法
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
InChI Key
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
595578-BULK:
595578-VAR:
595578-10G:
595578-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)