Merck
595349
Sigma-Aldrich
7-メトキシ-1-インダノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
99-102 °C
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cccc2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-9-4-2-3-7-5-6-8(11)10(7)9/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
CZXBVBATQPHSSL-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-Methoxy-1-indanone can be synthesized by using chroman-4-one as the starting material.[1]
アプリケーション
7-Methoxy-1-indanone can be used to synthesize 10,15-Dihydro-4,9,14-trimethoxy-5H-diindeno[1,2-a;1′,2′-c]fluorene via acid-catalyzed trimerization.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595349-VAR:
595349-BULK:
595349-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Synthesis of new C3h and C3v Truxene derivatives"
Gomez-Lor B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(11), 2107-2114 (2001)
"Ring-substituted 11-oxo-11H-indeno [1, 2-b] quinoline-6-carboxamides with similar patterns of cytotoxicity to the dual topo I/II inhibitor DACA"
Deady.WL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 7(12), 2801- 2809 (1999)