Merck
595330
Sigma-Aldrich
塩化イリジウム(III) 塩酸塩 水和物
99.98% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IrCl3 · xH2O · yHCl
CAS番号:
分子量:
298.58 (anhydrous free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iridium
不純物
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
InChI Key
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
595330-VAR:
595330-BULK:
595330-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)