Merck
595179
Sigma-Aldrich
4-(4'-イソプロポキシフェニル)フェニルボロン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17BO3
CAS番号:
分子量:
256.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
>230 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
InChI Key
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
595179-5G:
595179-1G:
595179-VAR:
595179-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)