Merck
594660
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-2-メチルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
135.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(F)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI Key
BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
594660-VAR:
594660-BULK:
594660-5G:4548173172668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)