Merck
594253
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-3-メトキシフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
169.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
117-122 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 位置選択的鈴木カップリング
  • 17β-水酸化ステロイド脱水素酵素1型の阻害剤の調製
  • ボロン酸エステルの調製
その他情報
不定量の無水物を含みます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594253-5G:
594253-1G:
594253-BULK:
594253-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)