Merck
592692
Sigma-Aldrich
N-(2-Tolyl)formamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONHC6H4CH3
CAS番号:
分子量:
135.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ZXTLGJAARBNQGK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
592692-1G:
592692-BULK:
592692-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)