Merck
591149
Sigma-Aldrich
(3,5-ジメトキシフェニル)アセトニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CN
CAS番号:
分子量:
177.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
54-57 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CC#N)cc(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
UUNRWZQWCNTSCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
591149-BULK:
591149-5G:4548173220741
591149-VAR:
591149-1G:4548173220758
文書ライブラリにアクセスする
Kavya S Keremane et al.
Photochemistry and photobiology, 97(2), 289-300 (2020-10-02)
Developing effective and low-cost organic hole-transporting materials (HTMs) is crucial for the construction of high-performance perovskite solar cells (PSCs) and to promote their production in commercial ventures. In this context, we herein report the molecular design, synthesis and characterization of