Merck
590770
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)furan
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6OS
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6210 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1coc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6OS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
InChI Key
RVYKTPRETIBSPK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
198.0 °F
引火点(℃)
92.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
590770-1G:
590770-BULK:
590770-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chung-Wen Kuo et al.
Membranes, 11(2) (2021-02-13)
Five carbazole-containing polymeric membranes (PDTC, P(DTC-co-BTP), P(DTC-co-BTP2), P(DTC-co-TF), and P(DTC-co-TF2)) were electrodeposited on transparent conductive electrodes. P(DTC-co-BTP2) shows a high ΔT (68.4%) at 855 nm. The multichromic properties of P(DTC-co-TF2) membrane range between dark yellow, yellowish-green, gunmetal gray, and dark