Merck
590762
Sigma-Aldrich
5-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-チオール
97%
別名:
5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジンチオール, 5-(トリフルオロメチル)-2-メルカプトピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F3NS
CAS番号:
分子量:
179.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
154-159 °C (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(S)nc1
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
YFSCXLSUZZXNHW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol may be used to synthesize 5-trifluoromethylpyridine-2-sulfonyl chloride by reacting with chlorine gas in HCl solution.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
590762-VAR:
590762-5G:
590762-1G:
590762-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Synthesis of [14C]-and [13C6]-labeled tipranavir and its potential hydroxyl metabolite and the glucuronide conjugate"
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(08), 314- 320 (2008)