Merck
589624
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS13CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
80.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13CH2][13CH2]S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
589624-VAR:
589624-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)