Merck
588946
Sigma-Aldrich
3-[5-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)furan-2-yl]-acrylic acid, predominantly trans
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9F3O3
CAS番号:
分子量:
282.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-8H,(H,18,19)/b8-6+
InChI Key
WWHMEYXWUKCAKU-SOFGYWHQSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
588946-5G:
588946-VAR:
588946-BULK:
588946-1G:
試験成績書(COA)