Merck
K5111-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 1 Adjustable and 1 fixed Endpiece
I.D. × L 10 mm × 500 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥93,100
¥93,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥93,100
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
SB.52
¥93,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
Omnifit 006EZ-10-50-AF
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
10 mm × 500 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
  • Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
  • One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
法的情報
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)