Merck
588601
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
50 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18O2
CAS番号:
分子量:
48.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
50 atom % 18O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
InChI Key
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588601-BULK:
588601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)