Merck
570060
Sigma-Aldrich
Propene-13C3
99 atom % 13C
別名:
Propylene-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH=13CH2
CAS番号:
分子量:
45.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
QQONPFPTGQHPMA-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-162.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-108 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
570060-VAR:
570060-BULK:
試験成績書(COA)