Merck
588393
Sigma-Aldrich
Cetyl(pyridinium-d5) chloride monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Hexadecyl-(pyridinium-d5)-chloride 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D5H33ClN·H2O
分子量:
363.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
81 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
O.[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](CCCCCCCCCCCCCCCC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/i15D,17D,18D,20D,21D;;
InChI Key
NFCRBQADEGXVDL-UGIAOSMXSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
588393-BULK:
588393-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qihao Zhang et al.
American journal of translational research, 12(5), 2062-2070 (2020-06-09)
The quantity and function of osteoblasts require continuous osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells. Recent evidence suggests that microRNAs (miRNAs) act as important post-transcriptional regulators in a wide range of biological processes, including osteoblastic differentiation. Quercetin has also