Merck
586285
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-1-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
135.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=C(O)C[C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1,5+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-ZVWZDGMUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
586285-BULK:
586285-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)