Merck
579998
Sigma-Aldrich
ポリ(ジスパースレッド 1 アクリラート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
転移温度
Tg 79 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
λmax
464
詳細
NLOポリマ-
アプリケーション
Poly(Disperse Red 1 acrylate) can be used as a gold standard for surface relief gratings (SRGs).[1] It is a pH responsive solvatochromic dye that can be used in the development of dual sensors for temperature and pH detection.[2]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
579998-500MG:
579998-BULK:
579998-100MG:
579998-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of head group size on the photoswitching applications of azobenzene Disperse Red 1 analogues
Goulet-Hanssens A, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(36), 7505-7512 (2014)
Soluble polymeric dual sensor for temperature and pH value
Pietsch C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(31), 5653-5656 (2009)