Merck
579483
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F3N3
CAS番号:
分子量:
201.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
185-189 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)7-13-5-2-1-4(12)3-6(5)14-7/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
579483-5G:
579483-1G:
579483-BULK:
579483-VAR:
試験成績書(COA)