Merck
579246
Sigma-Aldrich
Methylterephthalonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CC6H3(CN)2
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
149-151 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1cc(ccc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-4-8(5-10)2-3-9(7)6-11/h2-4H,1H3
InChI Key
UJXAVMZSVIODSH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
579246-BULK:
579246-VAR:
579246-5G:4548173221380
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)