Merck
578967
Sigma-Aldrich
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 溶液
15 wt. % in DMF
別名:
HOBt 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N3O
CAS番号:
分子量:
135.12
Beilstein:
5627231
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
濃度
15 wt. % in DMF
屈折率
n20/D 1.4500
bp
149-150 °C
密度
0.983 g/mL at 25 °C
SMILES記法
On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H
InChI Key
ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.9 °F - closed cup
引火点(℃)
59.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
578967-100G:4548173171685
578967-25G:4548173171692
578967-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)