Merck
578231
Sigma-Aldrich
7-Amino-2-methylchromone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
174.5-179.5 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)c2ccc(N)cc2O1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3
InChI Key
PAKDFQZWVPNDSC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
578231-BULK:
578231-1G:
578231-5G:
578231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)