Merck
578193
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(9-anthracenylmethyl methacrylate)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
組成
chromophore, 20 mol %
転移温度
Tg 103 °C (DSC)
蛍光検出
λex 251 nm; λem 416 nm in chloroform
詳細
蛍光ポリマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
578193-100MG:
578193-VAR:
578193-BULK:
578193-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)