Merck
578029
Sigma-Aldrich
5-[(Trimethylsilyl)ethynyl])-1-methylimidazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N2Si
CAS番号:
分子量:
178.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES記法
Cn1cncc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H14N2Si/c1-11-8-10-7-9(11)5-6-12(2,3)4/h7-8H,1-4H3
InChI Key
ZNCKMUMVQDCZBO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
578029-BULK:
578029-500MG:
578029-1G:
578029-VAR:
試験成績書(COA)