Merck
577812
Sigma-Aldrich
2,3′-Bithiophene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6S2
CAS番号:
分子量:
166.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
60-64 °C (lit.)
SMILES記法
c1csc(c1)-c2ccsc2
InChI
1S/C8H6S2/c1-2-8(10-4-1)7-3-5-9-6-7/h1-6H
InChI Key
ILQGHVXNYGLZSR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
577812-VAR:
577812-5G:
577812-BULK:
577812-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcin Dąbrowski et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(9), 9265-9276 (2019-02-05)
We present an improved approach for the preparation of highly selective and homogeneous molecular cavities in molecularly imprinted polymers (MIPs) via the combination of surface imprinting and semi-covalent imprinting. Toward that, first, a colloidal crystal mold was prepared via the
資料
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。