Merck
577189
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acrylate
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10O2
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
90%
形状
solid
mp
38-42 °C (lit.)
λmax
220 nm
SMILES記法
C=CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H10O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h2-9H,1H2
InChI Key
SLVJUZOHXPZVLR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
蛍光モノマーです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
577189-VAR:
577189-100MG:
577189-BULK:
577189-500MG:
試験成績書(COA)