Merck
577057
Sigma-Aldrich
Poly(9-anthracenylmethyl acrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
転移温度
Tg (DSC) 143 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
蛍光検出
λex 251 nm; λem 417 nm in chloroform
特徴および利点
蛍光ポリマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)