アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
100 ppm hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88-90 °C/24 mmHg (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
InChI Key
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408905-100ML:
408905-VAR:
408905-25ML:
408905-BULK:
試験成績書(COA)